Imprimer
Aluminum dihydrogen phosphate 50% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum hydrogen phosphate, Aluminium dihydrogen phosphate, Aluminium tris(dihydrogen phosphate), Aluminum phosphate monobasic
42858.A1 42858.A7
42858.A1EA 146 EUR
42858.A1 42858.A7
Aluminum dihydrogen phosphate 50% (p/p) en solution aqueuse
Aluminum dihydrogen phosphate
CAS No.: 13530-50-2 Molecular Formula: AlH6O12P3 Formula Weight: 317.94 Physical Form: Liquid Density: 1.5 Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014152
Formule: AlH₆O₁₂P₃
Poids moléculaire: 317.939 g/mol
Densité: 1.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014152
Numéro CAS: 13530-50-2