Imprimer
Tropaeolin O 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
42772.AE 42772.AP
42772.AEEA 43.3 EUR
42772.AE 42772.AP
Tropaeolin O 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Tropaeolin O
Molecular Formula: C12H9N2NaO5S Formula Weight: 316.27 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00007499
Formule: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007499
Numéro CAS: 547-57-9