Bleu de méthylène 1% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, Chlorure de méthylthioninium
Molecular Formula: C16H18ClN3S
Formula Weight: 319.86
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012111
Formule:
C₁₆H₁₈ClN₃S Poids moléculaire: 319.86 g/mol Point de fusion: 180 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150008 Numéro CAS: 61-73-4 Indice Merck: 12,06137 |