Imprimer
Violet de méthyle 0,1% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42753.AP 42753.K2
42753.APEA 60 EUR
42753.AP 42753.K2
Violet de méthyle 0,1% (p/v) en solution aqueuse
Violet de méthyle
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00070843
Formule: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070843
Numéro CAS: 1340-02-9