Imprimer
Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
42732.18 42732.30
42732.18EA 118 EUR
42732.18 42732.30
Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Samarium cobalt
CAS No.: 12017-68-4 Molecular Formula: SmCo5, Intermetallic, Magnet Alloy Additive Physical Form: Fine Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD02091682
Formule: CoSm
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091682
Numéro CAS: 12017-68-4
EINECS: 234-625-7
UN: 3089
ADR: 4.1,III