Imprimer
Polyethylene ∼ 400 micron, faible densité
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42607.06 42607.14 42607.22 42607.0E 42607.36
42607.06EA 32.8 EUR
42607.06 42607.14 42607.22 42607.0E 42607.36
Polyethylene ∼ 400 micron, faible densité
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4 Molecular Formula: (CH2CH2)n Physical Form: Powder Density: 0.92 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084423
Formule: (CH₂CH₂)n
Densité: 0,92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084423
Numéro CAS: 9002-88-4
Indice Merck: 14,7567