Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 1250
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 263°(505°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.935
Refractive Index: 1.3990
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point:
Formule:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Point d'ébullition: >205 °C Point de fusion: –40 °C Densité: 0,935 Point éclair: 263 °C (505 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148360 Numéro CAS: 9016-00-6 |