Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 237
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 39°(102°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.820
Refractive Index: 1.3825
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -86°
Boiling Point: 152-153°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00148360
Formule:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Point d'ébullition: 152…153 °C Point de fusion: –86 °C Densité: 0,820 Point éclair: 39 °C (102 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148360 Numéro CAS: 9016-00-6 UN: 1993 ADR: 3,III |