Imprimer
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide (∼22,3% S) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
42410.06 42410.14 42410.22 42410.36
42410.06EA 60.4 EUR
42410.06 42410.14 42410.22 42410.36
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide (∼22,3% S) ≥98%
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide
CAS No.: 40372-72-3 Molecular Formula: ((CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2SS)2 Formula Weight: 538.94 Flash Point: 91°(196°F) Physical Form: Liquid Density: 1.074 Boiling Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00053751
Applications: Coupling/cross-linking agent for precious metals
Formule: C₁₈H₄₂O₆S₄Si₂
Point d'ébullition: 250 °C (déc.)
Densité: 1,074
Point éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053751
Numéro CAS: 40372-72-3
EINECS: 254-896-5