Imprimer
Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEO
42237.14 42237.22 42237.36
42237.14EA 47 EUR
42237.14 42237.22 42237.36
Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n Physical Form: Powder Density: 1.21 Refractive Index: 1.4539 Appearance: White to off-white Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 65° MDL No.: MFCD00147979
Formule: (-CH₂CH₂O-)n
Point de fusion: 65 °C
Densité: 1.21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147970
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2