Indium(III) acetate ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.99%
CAS No.: 25114-58-3
Molecular Formula: In(OOCCH3)3
Formula Weight: 291.96
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00054347
Formule:
C₂H₄InO₂ Poids moléculaire: 174.87 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054347 Numéro CAS: 25114-58-3 |