Imprimer
Indium oxide, tin doped (∼20% Oxide) (p/p) précurseur polymérique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
42229.09 42229.14
42229.09EA 732 EUR
42229.09 42229.14
Indium oxide, tin doped (∼20% Oxide) (p/p) précurseur polymérique
Indium oxide, tin doped
CAS No.: 1312-43-2 Physical Form: Viscous liquid Solubility: Soluble in hexane and toluene. Insoluble in alcohols UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00011060
Applications: Preparation of transparent electrical conducting electrodes
Point éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011060
UN: 1993
ADR: 3,III