Imprimer
Standards, sulphur in light mineral oil standard solution, Specpure®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42160.AE 45316.AE 45315.AE 45349.AE 45348.AE 42155.AE 42156.AE 42159.AE 42161.AE 42163.AE 42165.AE 42168.AE 42170.AE 42157.AE 42158.AE 42162.AE 42164.AE 42166.AE 42167.AE 42169.AE 42171.AE 42172.AE 42173.AE 42174.AE
42160.AEEA 139 EUR
42160.AE 45316.AE 45315.AE 45349.AE 45348.AE 42155.AE 42156.AE 42159.AE 42161.AE 42163.AE 42165.AE 42168.AE 42170.AE 42157.AE 42158.AE 42162.AE 42164.AE 42166.AE 42167.AE 42169.AE 42171.AE 42172.AE 42173.AE 42174.AE
Standards, sulphur in light mineral oil standard solution, Specpure®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00804270