Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue) mélange d'isomères ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diphenyl p-tolyl phosphate, Diphenyl Cresyl Phosphate, Phosphoric Acid Cresyl Diphenyl Ester
Purity: 94%
CAS No.: 26444-49-5
Molecular Formula: (CH3C6H4O)xP(O)(OC6H5)y
Flash Point: 232°(450°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.21
Refractive Index: 1.5630
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -38°
Boiling Point: 390°
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00014920
Formule:
C₁₉H₁₇O₄P Point d'ébullition: 390 °C Point de fusion: –38 °C Densité: 1,21 Point éclair: 232 °C (450 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014920 Numéro CAS: 26444-49-5 EINECS: 247-693-8 UN: 3082 ADR: 9,III |