Imprimer
Nickel plating solution, finition semi-brillante
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
42026.AK 42026.K2
42026.AKEA 50.7 EUR
42026.AK 42026.K2
Nickel plating solution, finition semi-brillante
Nickel plating solution
Physical Form: Liquid Appearance: Green UN No.: UN3287 MDL No.: MFCD00011137
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
UN: 3287
ADR: 6.1,III