Imprimer
Aluminum acrylate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
42003.06 42003.14 42003.22
42003.06EA 64.9 EUR
42003.06 42003.14 42003.22
Aluminum acrylate
Aluminum acrylate
CAS No.: 15743-20-1 Molecular Formula: Al(H2C=CHCOO)3 Formula Weight: 243.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00078421
Formule: Al(H₂C=CHCOO)₃
Poids moléculaire: 243.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078421
Numéro CAS: 15743-20-1
EINECS: 239-836-8