Yttrium(III) phosphate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 34054-55-2
Molecular Formula: YPO4.xH2O
Formula Weight: 183.88(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00049782
Formule:
YPO₄·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049782 Numéro CAS: 34054-55-2 |