Imprimer
Nickel Aluminium ≥99.0% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
22890.09 22890.18 22890.30
22890.09EA 73.6 EUR
22890.09 22890.18 22890.30
Nickel Aluminium ≥99.0% (base métaux)
Nickel Aluminium
Nickel aluminum is used in strengthening constituent in high-temperature nickel-base superalloys, coating blades in gas turbines and jet engines
Purity: 99.0% min CAS No.: 12003-78-0 Molecular Formula: NiAl Physical Form: -100+325 Mesh Powder, Intermetallic Odour: Odourless
Formule: NiAl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167392
Numéro CAS: 12003-78-0
EINECS: 234-439-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II