Polyimide, film, Thickness: 0.008 mm
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 62929-02-6
Physical Form: ≈0.1136g/100x100mm
MDL No.: MFCD00677744
Formule:
C₃₅H₂₈N₂O₇ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01868102 Numéro CAS: 62929-02-6 |