Imprimer
Sulfur in crude oil standard solutions, Specpure®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41885.AE 41886.AE 41887.AE 41888.AE 41889.AE 41890.AE 41891.AE 41892.AE
41885.AEEA 312 EUR
41885.AE 41886.AE 41887.AE 41888.AE 41889.AE 41890.AE 41891.AE 41892.AE
Sulfur in crude oil standard solutions, Specpure®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Physical Form: Liquid
Appearance: Black
Odour: Unpleasant
UN No.: UN1267
MDL No.: MFCD00197838