Molybdenum(V) isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99.6% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Purity: 99.6%
CAS No.: 209733-38-0
Molecular Formula: C15H35MoO5
Formula Weight: 391.04
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00210636
Formule:
C₁₅H₃₅MoO₅ Poids moléculaire: 391.39 g/mol Point éclair: 12 °C (54 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210636 Numéro CAS: 209733-38-0 UN: 1219 ADR: 3 II |