Imprimer
Poly(styrene-divinylbenzene), "cross-linked" 1% DVB 200-400 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41800.14 41800.22
41800.14EA 147 EUR
41800.14 41800.22
Poly(styrene-divinylbenzene), "cross-linked" 1% DVB 200-400 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene)
CAS No.: 9003-70-7 Physical Form: Beads Odour: Odourless MDL No.: MFCD00146442
Applications: For the preparation of functionalized beads used in solid-phase synthesis
Formule: [-CH₂CH(C₆H₅)-]x[-CH₂CH[C₆H₄(CHCH₂)]-]y
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146442
Numéro CAS: 9003-70-7