Potassium aquapentachlororuthenate(III) (≥26,4% Ru) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dipotassium aquapentachlororuthenate(III), Potassium pentachlororuthenate(III) hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14404-33-2
Molecular Formula: K2(RuCl5)(H2O)
Formula Weight: 374.55 (356.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Brown to red
MDL No.: MFCD00058747
Formule:
K₂(RuCl₅)(H₂O) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058747 Numéro CAS: 14404-33-2 EINECS: 238-374-4 |