Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 2695-37-6
Molecular Formula: C8H7NaO3S
Formula Weight: 206.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3575931
MDL No.: MFCD00013379
Formule:
C₈H₇NaO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013379 Numéro CAS: 2695-37-6 EINECS: 220-266-3 |