Imprimer
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en feuilles, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in) Type 304
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41585.FF 41585.FI 41585.GH
41585.FFEA 44.9 EUR
41585.FF 41585.FI 41585.GH
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en feuilles, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in) Type 304
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% Odour: Odourless MDL No.: MFCD00148499