Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en feuilles, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in) Type 304
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
MDL No.: MFCD00148499