Imprimer
Cobalt(II) Phthalocyanine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41496.03 41496.06 41496.14
41496.03EA 46.5 EUR
41496.03 41496.06 41496.14
Cobalt(II) Phthalocyanine
Cobalt(II) Phthalocyanine
CAS No.: 3317-67-7 Molecular Formula: C32H16N8Co Formula Weight: 571.47 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue to purple Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010718
Formule: C₃₂H₁₆CoN₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010718
Numéro CAS: 3317-67-7
EINECS: 222-012-7