Vinylene carbonate ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Stab. with BHT
Purity: 97+%
CAS No.: 872-36-6
Molecular Formula: C3H2O3
Formula Weight: 86.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.355
Refractive Index: 1.4210
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 19-22°
Boiling Point: 162-163°
MDL No.: MFCD00005380
Formule:
C₃H₂O₃ Point d'ébullition: 162…163 °C Point de fusion: 19…22 °C Densité: 1,355 Point éclair: 72 °C (163 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005380 Numéro CAS: 872-36-6 EINECS: 212-825-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...