Imprimer
Carbonate d'argent ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g sur Celite
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
18202.W5 18202.W9
18202.W5EA 266 EUR
18202.W5 18202.W9
Carbonate d'argent ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g sur Celite
Carbonate d'argent
∼0.7 mmole Ag₂CO₃/g reagent
CAS No.: 534-16-7 Molecular Formula: Ag2CO3/Celite Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003403
Oxidizing agent for alcohols, diols/triols, hydroquinones, and amines.
Formule: CAg₂O₃
Point de fusion: 210…218 °C
Densité: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003403
Numéro CAS: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,08650