Tetramethylammonium hydrogen phthalate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 79723-02-7
Molecular Formula: C12H17NO4
Formula Weight: 239.27
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 148-150°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00216634
Applications: In electrolyte formulations
Formule:
C₁₂H₁₇NO₄ Point de fusion: 148…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216634 Numéro CAS: 79723-02-7 EINECS: 416-900-5 ADR: 6.1,III |