Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, poids moléculaire moyen, hydrolysé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41242.14 41242.22 41242.36
41242.14EA 50.2 EUR
41242.14 41242.22 41242.36
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, poids moléculaire moyen, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Purity: 98-99% CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5