Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, faible poids moléculaire, hydrolysé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PVOH, PVA, Mowiol®
41241.14 41241.22 41241.36
41241.14EA 26.6 EUR
41241.14 41241.22 41241.36
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, faible poids moléculaire, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Purity: 98-99% CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5