Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, poids moléculaire élevé, hydrolysé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PVOH, PVA, Mowiol®
41240.14 41240.22 41240.36
41240.14EA 29.2 EUR
41240.14 41240.22 41240.36
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, poids moléculaire élevé, hydrolysé
Alcool polyvinylique
CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Physical Form: Solid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5