Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, poids moléculaire moyen, hydrolysé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
PVOH, PVA, Mowiol®
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formule:
[-CH₂CH(OH)-]n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081922 Numéro CAS: 9002-89-5 |