Aluminum Magnesium (alloy 5056), toile métallique 30 mesh woven from 0.23mm (0.009in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Al:Mg; 95:5 wt%
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00214039