Germanium-n-butoxide ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 25063-27-8
Molecular Formula: C16H36GeO4
Formula Weight: 365.05
Flash Point: 112°(234°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.017
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 143°/8mm
MDL No.: MFCD00015347
Applications: Oxide films
Formule:
C₁₆H₃₆GeO₄ Poids moléculaire: 365.05 g/mol Point d'ébullition: 143 °C (8 mmHg) Densité: 1.017 Point éclair: 112 °C (234 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015347 Numéro CAS: 25063-27-8 EINECS: 246-595-2 |