Imprimer
Molybdenum, gold plated ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40671.G5 40671.G6
40671.G5EA 424 EUR
40671.G5 40671.G6
Molybdenum, gold plated ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Molybdenum, gold plated
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.005g/m (Mo only), 3-5 wt% Au plating MDL No.: MFCD00003465
Applications: Microelectronics, high temperature
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2