Imprimer
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40665.06 40665.14
40665.06EA 47.6 EUR
40665.06 40665.14
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9%
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 64438-53-5 Molecular Formula: C15H21O6Sm.xH2O Formula Weight: 447.68(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00792904
Formule: C₁₅H₂₁O₆Sm·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792904
Numéro CAS: 64438-53-5
EINECS: 238-632-6