Polyéthylèneimine, M.W. 600 ≥99%, ramifié
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: (-NHCH2CH2-)x(-N(CH2CH2NH2)CH2CH2-)y
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00803910
Formule:
(CH2CH2NH)n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084427 Numéro CAS: 9002-98-6 |