Chromyl chloride ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 14977-61-8
Molecular Formula: CrO2Cl2
Formula Weight: 154.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.911
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -96.5°
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1758
MDL No.: MFCD00010951
Applications: Organic oxidations and chlorination, chromium coordination complexes, catalyst for polymerization of olefins
Formule:
CrO₂Cl₂ Point d'ébullition: 117 °C Densité: 1,911 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010951 Numéro CAS: 14977-61-8 EINECS: 239-056-8 UN: 1758 ADR: 8,I Indice Merck: 14,2248 |