Cerium(IV)-2-methoxyethoxide 18 - 20% (p/p) dans le 2-méthoxyéthanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 876107-33-4
Molecular Formula: C12H28CeO8
Formula Weight: 440.47
Physical Form: Liquid
Density: 1.02
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00236530
Formule:
C₁₂H₂₈CeO₈ Densité: 1,02 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236530 Numéro CAS: 876107-33-4 UN: 1188 ADR: 3,III |