Imprimer
Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate (≥32% Au) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromoauric acid
40433.03 40433.06
40433.03EA 168 EUR
40433.03 40433.06
Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate (≥32% Au) ≥99.99% (base métaux), Premion®
Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: HAuBr4.xH2O (x≈5) Formula Weight: 517.61(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: ca 27° Solubility: Soluble in water and alcohol UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00054118
Formule: HAuBr₄·xH₂O(x≈3)
Point de fusion: ∼ 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054118
Numéro CAS: 17083-68-0
UN: 3260
ADR: 8,III