Imprimer
Potassium fluorosulphate ≥99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40322.09 40322.18
40322.09EA 204 EUR
40322.09 40322.18
Potassium fluorosulphate ≥99.5%
Potassium fluorosulphate
Purity: 99.5% CAS No.: 13455-22-6 Molecular Formula: FKSO3 Formula Weight: 138.16 Physical Form: Powder/lump Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 350° dec. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00216618
Formule: FKSO₃
Point de fusion: 350 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216618
Numéro CAS: 13455-22-6
UN: 3260
ADR: 8,II