Imprimer
Sodium ammonium hydrogénophosphate tétrahydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): XSodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
40320.22 40320.36 40320.A4
40320.22EA 44.2 EUR
40320.22 40320.36 40320.A4
Sodium ammonium hydrogénophosphate tétrahydraté, qualité Réactif
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
CAS No.: 7783-13-3 Molecular Formula: NaNH4HPO4.4H2O Formula Weight: 209.07 (137.02anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.544 Odour: Odourless Melting Point: 79° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol MDL No.: MFCD00066970
Formule: NaNH₄HPO₄·4H₂O
Poids moléculaire: 209.07 g/mol
Point de fusion: 79 °C (déc.)
Densité: 1.544
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066970
Numéro CAS: 7783-13-3