Imprimer
Lithium manganese(III,IV) oxide ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40250.14 40250.22
40250.14EA 90.6 EUR
40250.14 40250.22
Lithium manganese(III,IV) oxide ≥99.5% (base métaux)
Lithium manganese(III,IV) oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 12057-17-9 Molecular Formula: LiMn2O4 Formula Weight: 180.81 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 400° MDL No.: MFCD01114233
Formule: LiMn₂O₄
Point de fusion: >400 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114233
Numéro CAS: 12057-17-9