Imprimer
Calcium iodate monohydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40138.22 40138.36
40138.22EA 77.3 EUR
40138.22 40138.36
Calcium iodate monohydrate ≥99%
Calcium iodate monohydrate
Purity: 99+% CAS No.: 10031-32-0 Molecular Formula: Ca(IO3)2.H2O Formula Weight: 407.90 (389.88anhy) Physical Form: Powder Solubility: Slightly soluble in water UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00036265
Formule: Ca(IO₃)₂·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036265
Numéro CAS: 10031-32-0
EINECS: 232-191-3
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,1676