Terbium(III) acetylacetonate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Terbium(III) 2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14284-95-8
Molecular Formula: C15H21O6Tb
Formula Weight: 456.25
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013503
Formule:
C₁₅H₂₁O₆Tb Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013503 Numéro CAS: 14284-95-8 EINECS: 238-195-1 |