Gold(I) sodium thiosulphate hydrate ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 15283-45-1
Molecular Formula: Na3Au(S2O3)2.xH2O
Formula Weight: 490.19(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.09
Appearance: White
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents
MDL No.: MFCD00046176
Formule:
AuH₂Na₃O₆S₄·xH₂O Point de fusion: Déc. Densité: 3,09 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046176 Numéro CAS: 15283-45-1 EINECS: 239-324-4 Indice Merck: 14,4519 |