Imprimer
Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexafluorotitanic acid, Hydrogen hexafluorotitanate, Fluorotitanic acid
39736.36 39736.A1
39736.36EA 162 EUR
39736.36 39736.A1
Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (p/p) en solution aqueuse
Dihydrogen hexafluorotitanate
CAS No.: 17439-11-1 Molecular Formula: H2TiF6 Formula Weight: 163.91 Physical Form: Liquid Density: 1.69 Odour: Pungent UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00049647
Formule: H₂TiF₆
Poids moléculaire: 163.91 g/mol
Densité: 1.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049647
Numéro CAS: 17439-11-1
EINECS: 241-460-4
UN: 2922
ADR: 8 II