Imprimer
Carbon black ≥99.9%, acétylène, comprimé à 50%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39724.30 39724.A1 39724.A5 39724.18
39724.30EA 136 EUR
39724.30 39724.A1 39724.A5 39724.18
Carbon black ≥99.9%, acétylène, comprimé à 50%
Carbon black
Purity: 99.9+% CAS No.: 1333-86-4 Physical Form: S.A. 75m2/g, Bulk density 80-120g/L Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Trace Metal 99.9+%